Få mere at vide
Diperodon, LoGiCal
Artikelnummer. 30459238
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459238 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459238 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3054.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diperodon
CAS 101-08-6
Analyt- eller komponentnavne Diperodon
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H27 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon
InChI formel InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27)
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
IUPAC navn [2-(phenylcarbamoyloxy)-3-piperidin-1-ylpropyl] N-phenylcarbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 397.47
Mængde 10 mg
Formel vægt 397,2002 g/mol