missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dipentyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipentyl Carbonate |
| CAS | 2050-94-4 |
| Molekylær formel | C11H22O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Diamyl Carbonate, NSC 7948, Dipentyl Ester Carbonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-5-7-9-13-11(12)14-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCOC(=O)OCCCCC |
| IUPAC navn | dipentyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vægt | 202.1569 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?