Få mere at vide
Dipentene, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422457
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422457 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 15422457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045805.AK
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 138-86-3 | Molekylærformel: C10H16 | Molekylvægt: 136,24 g/mol
Dipenten er en monoterpenolefin med potentielle anvendelser i polymer- og brændstofkemi. Det bruges også bredt som smags- og duftmiddel. Det er et lovende grønt opløsningsmiddel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-86-3
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00062992
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYNA-N
Synonym dipentene, limonene, cinene, cajeputene, dl-limonene, kautschin, p-mentha-1,8-diene, dipenten, polylimonene, eulimen
PubChem CID 22311
ChEBI CHEBI:15384
SMIL CC(=C)C1CCC(C)=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipentene
Tæthed 0.85 g/mL
Kogepunkt 170 °C til 180 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Lineær formel CH3C6H8C(CH3)=CH2
Brydningsindeks 1.474
Mængde 250 mL
FN nummer UN2052
Beilstein 3587825
Merck Index 14,5493
Opløselighedsinformation Opløselig i ether (blandet) og ethanol (blandet). Uopløselig i vand.
IUPAC navn 1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Formel vægt 136.24
Grad Teknisk
Fysisk form Væske