Få mere at vide
Dipentene, pure, fraction of terpene hydrocarbons
Artikelnummer. 10398403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10398403
Brand: Thermo Scientific Acros 390310010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68956-56-9 | C10H16 | 136.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68956-56-9
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.23
MDL nummer MFCD00062992
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipentene
Tæthed 0.8680g/mL
Kogepunkt 174.0°C
Flammepunkt 42°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4730 to 1.4780 (20°C, 589nm)
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.868
Formel vægt 136.23
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dipentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.