Få mere at vide
Justrite™ Dyptanke
Artikelnummer. 11994318
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11994318 4 L Hver
11953639 8 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994318 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 27611
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Type Dyptank
Materiale Stål
Kapacitet (metrisk) 4 L
Højde (metrisk) 140 mm
Til brug med (udstyr) Rengøring af dele
nr. pr. pakke 1 hver