Få mere at vide
Justrite™ Dip Tank for Cleaning Parts
Artikelnummer. 13075603
Diameter (engelsk) Indre:
13,7 tommer
13,75 tommer
Højde (engelsk):
13 tommer
Vægt (engelsk):
10 pund
12 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13075603
Brand: Justrite™ 27615
EN Justrite Dyptank til rengøringsdel er ideel til vask eller iblødsætning af dele i brændbare væsker
  • Bench-style tank with manually operated lid stays open while parts are washed
  • Fusible link melts at 74°C (165°F) and slams the cover shut in case of fire
  • Special corrosion-resistant 5 gal. model has polyethylene liners in the top and tank for use with harsh, corrosive chemicals
  • All models constructed of 24-gauge, lead-free coated steel
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, TUV
Produkttype Dip Tank
Lukketype Manual Cap
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 19 L
Farve Red
Til brug med (applikation) For Washing or Soaking parts in Flammable Liquids
Materiale Steel
Slutte Powder Paint
Inkluderer Self Close Cover
Højde (engelsk) 13 tommer
Højde (metrisk) 330 mm
Diameter (engelsk) Indre 13,75 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 349 mm
Vægt (engelsk) 12 pund
Vægt (metrisk) 5.5 Kg