Få mere at vide
Justrite™ Dip Tank for Cleaning Parts
Beskrivelse
- Tank i bænkstil med manuelt betjent låg forbliver åben, mens delene vaskes
- Smeltled smelter ved 74 °C (165 °F) og smækker dækslet i i tilfælde af brand
- Speciel korrosionsbestandig 5 gal. modellen har polyethylenforinger i toppen og tanken til brug med skrappe, ætsende kemikalier
- Alle modeller konstrueret af 24-gauge, blyfrit belagt stål
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM, TUV |
| Produkttype | Dyptank |
| Lukketype | Manuel Cap |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Til vask eller iblødsætning af dele i brandfarlige væsker |
| Materiale | Stål |
| Slutte | Pulvermaling |
| Inkluderer | Smeltled, valgfri delekurv, selvlukkende låg |
| Vis mere |