Få mere at vide
Buerkle™ Dip Sampler
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
140 ml
280 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Øvre ende med tilbagesvalingsventil, nederste ende med kugleventil
- Fremstillet af transparent polypropylen
- Alle lag og punktprøver muligt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dip Sampler |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Inkluderer | Uddybende sifon |
| Kapacitet (engelsk) | 4.73 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 140 ml |
| Størrelse | Immersion depth: 50 cm |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Til enkel fjernelse af flydende prøver, flerlags- og punktprøveudtagning |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |