Få mere at vide
Buerkle™ Dip Sampler
Artikelnummer. 10700773 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
140 ml
280 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10700773 280 ml Hver
10413274 140 ml Hver
10036611 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700773 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53150100
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
En dyppeprøvetager til simpel fjernelse af væskeprøver, med et godt udsyn leveret af gennemsigtige rør.
  • Øvre ende med tilbagesvalingsventil, nederste ende med kugleventil
  • Fremstillet af transparent polypropylen
  • Alle lag og punktprøver muligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dip Sampler
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer Uddybende sifon
Kapacitet (engelsk) 9.47 oz
Kapacitet (metrisk) 280 ml
Størrelse Nedsænkningsdybde: 100 cm
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Simpel fjernelse af væskeprøver, flerlags- og punktprøvetagning
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm