Få mere at vide
Buerkle™ Dip Sampler
Artikelnummer. 10413274 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
140 ml
280 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10413274 140 ml Hver
10700773 280 ml Hver
10036611 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10413274 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53150050
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En dyppeprøvetager til simpel fjernelse af væskeprøver, med et godt udsyn leveret af gennemsigtige rør.
  • Øvre ende med tilbagesvalingsventil, nederste ende med kugleventil
  • Fremstillet af transparent polypropylen
  • Alle lag og punktprøver muligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dip Sampler
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer Uddybende sifon
Kapacitet (engelsk) 4.73 oz.
Kapacitet (metrisk) 140 ml
Størrelse Nedsænkningsdybde: 50 cm
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Simpel fjernelse af væskeprøver, flerlags- og punktprøvetagning
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm