Beskrivelse
- Øvre ende med tilbagesvalingsventil, nederste ende med kugleventil
- Fremstillet af transparent polypropylen
- Alle lag og punktprøver muligt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dip Sampler |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Inkluderer | Uddybende sifon |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Størrelse | Immersion depth: 100 to 200 cm |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Til enkel fjernelse af flydende prøver, flerlags- og punktprøveudtagning |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |