Få mere at vide
Dioxypyramidon, Mikromol™
Beskrivelse
Dioxypyramidon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioxypyramidon |
| CAS | 519-65-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dioxypyramidon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetic acid, 2-(dimethylamino)-2-oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide, Acetic acid, (dimethylamino)oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide (9CI), Semioxamazide, 1-acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenylsemioxamazide, Dioxoaminopyrine, Dioxyaminopyrine, Dioxypyramidon, alpha-(Dimethylamidooxalyl)-beta,beta-methylacetylphenylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O3/c1-10(17)15(4)16(11-8-6-5-7-9-11)13(19)12(18)14(2)3/h5-9H,1-4H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)C(=O)N(N(C)C(=O)C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(N-[acetyl(methyl)amino]anilino)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide |
| Vis mere |