Få mere at vide
Dioxypyramidon, LoGiCal
Artikelnummer. 30461595
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461595 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461595 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1049.01
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioxypyramidon
CAS 519-65-3
Analyt- eller komponentnavne Dioxypyramidon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetic acid, 2-(dimethylamino)-2-oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide, Acetic acid, (dimethylamino)oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide (9CI), Semioxamazide, 1-acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenylsemioxamazide, Dioxoaminopyrine, Dioxyaminopyrine, Dioxypyramidon, alpha-(Dimethylamidooxalyl)-beta,beta-methylacetylphenylhydrazine
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O3/c1-10(17)15(4)16(11-8-6-5-7-9-11)13(19)12(18)14(2)3/h5-9H,1-4H3
Løsningstype Neat
SMIL CN(C)C(=O)C(=O)N(N(C)C(=O)C)c1ccccc1
IUPAC navn 2-(N-[acetyl(methyl)amino]anilino)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 263.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 263.127 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Política de privacidad.