Få mere at vide
Dioxoacetildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioxohongdenafil |
| CAS | 1609405-33-5 |
| Molekylær formel | C25 H30 N6 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[2-[3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]-2-oxoethyl]-4-ethyl-2,3-piperazinedione, Dioxo-acetildenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N6O5/c1-5-8-17-20-21(29(4)28-17)23(33)27-22(26-20)16-13-15(9-10-19(16)36-7-3)18(32)14-31-12-11-30(6-2)24(34)25(31)35/h9-10,13H,5-8,11-12,14H2,1-4H3,(H,26,27,33) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)C(=O)C4=O |
| IUPAC navn | 1-[2-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]-2-oxo-ethyl]-4-ethyl-piperazine-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.54 |
| Formel vægt | 494.2278 |