Få mere at vide
Dioxidin, TRC
Artikelnummer. 17947164
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947164 50 mg
17909264 5 mg
17918374 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17947164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48716050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17311-31-8
Molekylær formel C10 H10 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 222.197
Synonym 2,3-Bis(hydroxymethyl)quinoxaline-1,4-di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline 1,4-Di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline Di-N-oxide, Dioxydine, Farmoxidin, Mastoxidine, Metrosept;
IUPAC navn [3-(hydroxymethyl)-1,4-dioxo-quinoxalin-2-yl]methanol
SMIL OCc1c(CO)n(=O)c2ccccc2n1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioxidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c13-5-9-10(6-14)12(16)8-4-2-1-3-7(8)11(9)15/h1-4,13-14H,5-6H2
Formel vægt 222.0641
Procent renhed >95%