Få mere at vide
Dioxathion 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323455
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323455 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323455 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12870000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioxathion
CAS 78-34-2
Analyt- eller komponentnavne Dioxathion
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H26 O6 P2 S4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H26O6P2S4/c1-5-15-19(21,16-6-2)23-11-12(14-10-9-13-11)24-20(22,17-7-3)18-8-4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)SC1OCCOC1SP(=S)(OCC)OCC
IUPAC navn (3-diethoxyphosphinothioylsulfanyl-1,4-dioxan-2-yl)sulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 456.54
Mængde 1 ml
Formel vægt 456.0087 g/mol