Få mere at vide
Dioxathion 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioxathion |
| CAS | 78-34-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dioxathion |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H26 O6 P2 S4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O6P2S4/c1-5-15-19(21,16-6-2)23-11-12(14-10-9-13-11)24-20(22,17-7-3)18-8-4/h11-12H,5-10H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)SC1OCCOC1SP(=S)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | (3-diethoxyphosphinothioylsulfanyl-1,4-dioxan-2-yl)sulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Vis mere |