Få mere at vide
Dioxane R1 opløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12960404 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12960404 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12960404 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 068 100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Ampul
CAS 6988-21-2
Analyt- eller komponentnavne Dioxan solution R1.
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1032003
Molekylær formel C11H13NO4
InChI nøgle SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
Type Pesticide and Metabolite Standards
SMIL CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
Element Dioxan
IUPAC navn [2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]-N-methylcarbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix 6988-21-2
Molekylvægt (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:82093