Få mere at vide
Diosmin, Thermo Scientific™
409.71 DKK - 1067.18 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 520-27-4
Molekylær formel C28H32O15
Molekylvægt (g/mol) 608.549
MDL nummer MFCD00009772
InChI nøgle GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
Synonym diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene
PubChem CID 5281613
ChEBI CHEBI:4631
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMIL CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15484519
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.06
5g
409.71 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15494519
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.14
25g
1067.18 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in DMSO (50 mg/ml), water (122 mg/ml at 25°C), and ethanol (<1mg/mL at 25°C).
Notes
Protect from heat. Incompatible with heat and oxidizing agents. Store at 4°C.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
520-27-4
608.549
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
5281613
5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
C28H32O15
MFCD00009772
diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene
CHEBI:4631
CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Diosmin
C28H32O15
14,3297
Soluble in DMSO (50mg/ml),water (122mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C).
CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O
608.549
CHEBI:4631
520-27-4
MFCD00009772
diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
5281613
608.5
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 208-289-7
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater