Få mere at vide
Diosmin, Mikromol™
Beskrivelse
Diosmin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diosmin (Barosmin) |
| CAS | 520-27-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diosmin (Barosmin) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H32 O15 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Diosmin, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone 7-O-rutinoside, Barosmin, Buchu resin, Diosmetin 7-O-rhamnosyl(1-6)-glucoside, Diosmetin 7-O-rutinoside, Diosmetin 7-rutinoside, Diosmil, Diosmine, Diosven, Dioven, Diovenor, Flebosmil, Flebosten, Hemerven, Insuven, Litosmil, Tovene, Varinon, Ven-Detrex, Venex 500, Venosmine, 7-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-l-mannopyranosyl)-beta-d-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5-Dihydroxyl-4'-methoxylflavanone-7-O-alpha-L-rhamnosyl (1→6)-beta-D-glucopyranoside, 7-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Diosmetin 7-O-rhamnosyl(1→6)-glucoside, Diosmetin 7-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-beta-D-glucopyranoside, Diosmetin 7-beta-rutinoside |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2 |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Vis mere |