missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diosmin EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Diosmin EP Impurity F
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diosmetin |
| CAS | 520-34-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diosmetin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H12 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (Diosmetin), 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Diosmetin (6CI), Flavone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone, 4'-Methylluteolin, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Diosmetine, Diosmetol, Luteolin 4'-methyl ether, Pillon, Disomin Imp. F (EP), Diosmin Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?