missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diosmetin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491486
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491486 200 mg
16418996 100 mg
16414767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0125

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Diosmetin is a natural flavonoid which inhibits human CYP1A enzyme activity with an IC50 of 40 μM in HepG2 cell.

Diosmetin is a natural flavonoid which inhibits human CYP1A enzyme activity with an IC50 of 40 μM in HepG2 cell.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diosmetin
CAS 520-34-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O6
Mængde 200 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 300.26
Formel vægt 300.26
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.