missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diosmetin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diosmetin-d3 |
| CAS | 1189728-54-8 |
| Molekylær formel | C16 2H3 H9 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Diosmetin D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-[3-hydroxy-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.28 |
| Formel vægt | 303.0822 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?