Få mere at vide
Diosgenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diosgenin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 414.3134 |
| Procent renhed | >95% |