Få mere at vide
Diosgenin
Artikelnummer. 15463649
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463649 5 g 5g
15473649 25 g 25g
15483649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60976.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 512-04-9 | C27H42O3 | 414.63 g/mol
Diosgenin er forløberen for semisyntesen af progesteron, som igen blev brugt i tidlige kombinerede p-piller. Det umodificerede steroid har østrogen aktivitet og kan reducere niveauet af serumkolesterol. Diosgenin er blevet brugt i traditionel medicin som et middel mod hyperkolesterolæmi, antihypertriacylglyceroliæmi, antidiabetes og antihyperglykæmi. Diosgenin er et steroid sapogenin, der bruges i semisyntesen af pregnenolon, kortison og progesteron. Diosgenin har østrogen aktivitet og kan reducere niveauet af serumkolesterol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diosgenin er forløberen for semisyntesen af progesteron, som igen blev brugt i tidlige kombinerede p-piller. Det umodificerede steroid har østrogen aktivitet og kan reducere niveauet af serumkolesterol. Diosgenin er blevet brugt i traditionel medicin som et middel mod hyperkolesterolæmi, antihypertriacylglyceroliæmi, antidiabetes og antihyperglykæmi. Diosgenin er et steroid sapogenin, der bruges i semisyntesen af pregnenolon, kortison og progesteron. Diosgenin har østrogen aktivitet og kan reducere niveauet af serumkolesterol.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform (50 mg/ml), ethanol (83 mg/ml ved °25 C), vand (< 1 mg/ml °ved 25 C), DMSO (< 1 mg/ml ved °25°C) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 512-04-9
Molekylær formel C27H42O3
Molekylvægt (g/mol) 414.63
MDL nummer MFCD00016887,MFCD01002142
InChI nøgle WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Synonym 3-beta-Hydroxy-5-spirostene; Nitogenin
PubChem CID 46783391
IUPAC navn (1'S,2R,2'S,4'S,5R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'R,16'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-o xaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,9.04,9.013,18]icosan]-18'-en-16'-ol
SMIL C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@]11CC[C@@H](C)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diosgenin
Smeltepunkt 200°C to 206°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 94582
Merck Index 14,3295
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform (50mg/ml),ethanol (83mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and methanol.
Formel vægt 414.63
Fysisk form Pulver