Få mere at vide
Dioscin, MedChemExpress
Beskrivelse
Dioscin(CCRIS 4123
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dioscin |
| CAS | 19057-60-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C45H72O16 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Collettiside III CCRIS 4123 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (115.07 mM) |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@](O[C@@H]4CC5=CC[C@]([C@]([H])(C[C@@]6([H])[C@]7([H])[C@H](C)[C@]8(OC[C@H](C)CC8)O6)[C@]7(C)CC9)([H])[C@@]9([H])[C@@]5(C)CC4)([H])O[C@@H]2CO)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 869.04 |
| Vis mere |