Få mere at vide
Dioscin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16404767 50 mg -
16498868 10 mg 10mg
16491308 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16404767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0124
MedChemExpress Dioscin(CCRIS 4123; Collettiside III) is a natural steroid saponin derived from several plants, showing potent anti-cancer effect against a variety of tumor cell lines.
Dioscin(CCRIS 4123
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioscin
CAS 19057-60-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C45H72O16
Mængde 50 mg
Synonym Collettiside III CCRIS 4123
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (115.07 mM)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@](O[C@@H]4CC5=CC[C@]([C@]([H])(C[C@@]6([H])[C@]7([H])[C@H](C)[C@]8(OC[C@H](C)CC8)O6)[C@]7(C)CC9)([H])[C@@]9([H])[C@@]5(C)CC4)([H])O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 869.04
Formel vægt 869.04
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease