Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Zero Dead Volume Fitting
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (engelsk) Ydre:
1/16 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Dionex Zero Dead Volume Fittings are for older generation nano and capillary LC systems.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Zero dead volume fitting |
| Til brug med (applikation) | Chromatography |
| Type | Fittings |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 tommer |
| Produktlinje | nanoLC |