Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Ultra-Low Dead Volume Union
Artikelnummer. 11392133 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Nano ES
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11392133 Nano ES Hver
1 options
Artikelnummer. 11392133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 160494
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Thermo Scientific™ Ultra-Low Dead Volume Union er til nano elektrospray-ionisering.
Thermo Scientific™ Ultra-Low Dead Volume Union er til nano elektrospray-ionisering.
  • Død volumen af< 7nL
  • Med to møtrikker og to hylstre
  • ID: 1/16 tommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Union
Til brug med (udstyr) Nano ES
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Produktlinje nanoLC