Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Specielt formuleret PTFE-rør
Artikelnummer. p-6082207 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
250 og 350 um ID
250 um ID; Lavt tryk
350 um ID; Lavt tryk
Til brug med (udstyr):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Kapillarrør af smeltet silica
Kapillærrør af smeltet silica
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11322133
Brand: Thermo Scientific™ 160486
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Dionex Specielt formuleret PTFE-slange bruges som forbindelse til smeltet silicaslange (nano og hætte LC). Vælg fitting dimensioner for OD af smeltet silica slange brugt.
Thermo Scientific™ Dionex Specielt formuleret PTFE-slange bruges som forbindelse til smeltet silicaslange (nano og hætte LC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 250 um ID; Lavt tryk
Til brug med (udstyr) Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Type Kapillærrør
Produktlinje nanoLC