Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Specielt formuleret PTFE-rør
Artikelnummer. 11362143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
250 og 350 um ID
250 um ID; Lavt tryk
350 um ID; Lavt tryk
Til brug med (udstyr):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Kapillarrør af smeltet silica
Kapillærrør af smeltet silica
Unit Size:
Pakke med 2
Pakke med 5
Product Code. 11362143
Brand: Thermo Scientific™ 161030
Thermo Scientific™ Dionex Specielt formuleret PTFE-slange bruges som forbindelse til smeltet silicaslange (nano og hætte LC). Vælg fitting dimensioner for OD af smeltet silica slange brugt.
Thermo Scientific™ Dionex Specielt formuleret PTFE-slange bruges som forbindelse til smeltet silicaslange (nano og hætte LC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 350 um ID; Lavt tryk
Til brug med (udstyr) Kapillarrør af smeltet silica
Type Capillary Tubing
Produktlinje nanoLC