Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Specielt formuleret PTFE-rør
Artikelnummer. 11352133 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
250 og 350 um ID
250 um ID; Lavt tryk
350 mm ID; Lavtryk
Til brug med (udstyr):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Fusioneret silica-kapillærrør
Kapillærrør af smeltet silica
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11352133 250 og 350 um ID Kapillærrør af smeltet silica Pakke med 2
11322133 250 um ID; Lavt tryk Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System Pakke med 5
11362143 350 mm ID; Lavtryk Fusioneret silica-kapillærrør Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 160489
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Thermo Scientific™ Dionex Specielt formuleret PTFE-slange bruges som forbindelse til smeltet silicaslange (nano og hætte LC). Vælg fitting dimensioner for OD af smeltet silica slange brugt.
Thermo Scientific™ Dionex Specielt formuleret PTFE-slange bruges som forbindelse til smeltet silicaslange (nano og hætte LC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 250 og 350 um ID
Til brug med (udstyr) Kapillærrør af smeltet silica
Produktlinje nanoLC
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.