Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Protein Mixture Digest
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Acclaim PepMap C18 Column
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Protein mixture digest |
| Til brug med (udstyr) | Acclaim PepMap C18 Column |
| Type | Protein Mixture Digest |
| Standard komponenter | Tryptic peptides, Trypsin, Ammonium bicarbonate, Trifluoroacetic acid |
| Standard koncentration | 100 pmol |
| Opbevaring | -20°C |
| Produktlinje | Dionex |