Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Ærmer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Forbindelser med Microtight Union
Forbindelser med smeltet silica-slanger
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 μm
280 μm
280μ m
360μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ærmer er præcisionsskåret og poleret.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | For fused silica tubing; 280 um OD |
| Til brug med (udstyr) | Forbindelser med smeltet silica-slanger |
| Type | Tubing Sleeve |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 280 μm |
| Produktlinje | nanoLC |