Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Ærmer
Artikelnummer. 11382163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Forbindelser med Microtight Union
Forbindelser med fusioneret silica-rør
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 μm
280 μm
280μ m
360μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11382163 Forbindelser med Microtight Union 360μ m Pakke med 10
11372133 Forbindelser med fusioneret silica-rør 280 μm Pakke med 5
11382133 Forbindelser med fusioneret silica-rør 30 μm Pakke med 5
11352173 Forbindelser med Microtight Union 280μ m Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11382163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 161405
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ærmer er præcisionsskåret og poleret.
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ærmer er præcisionsskåret og poleret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til mikrotæt forening; 360 um OD
Til brug med (udstyr) Forbindelser med Microtight Union
Diameter (metrisk) Udvendig 360μ m
Produktlinje nanoLC