Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Ærmer
Artikelnummer. 11352173 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Forbindelser med Microtight Union
Forbindelser med smeltet silica-slanger
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 μm
280 μm
280μ m
360μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11352173
Brand: Thermo Scientific™ 161498
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ærmer er præcisionsskåret og poleret.
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ærmer er præcisionsskåret og poleret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til mikrotæt forening; 280 um OD
Til brug med (udstyr) Forbindelser med Microtight Union
Type Rørmanchet
Diameter (metrisk) Udvendig 280μ m
Produktlinje nanoLC