Få mere at vide
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil kationiske og neutrale analytter i en enkelt kørsel ved at bruge Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 kolonner. Med kationbytnings- og omvendt-fase-egenskaber er denne polymerbaserede mixed-mode-søjle opløsningsmiddelkompatibel og stabil over hele pH-området på 1-14. Opløsningsmidler kan bruges til at påvirke selektiviteten såvel som til at fjerne kontaminanter for at forlænge kolonnens levetid.
- Makroporøs hydrofob kerne giver omvendt fase-retention og er belagt med et kation-bytter latex perlelag til kation-bytter retention
- Ionbytterkapacitet på cirka 120μ eq/kolonne
- 100 % opløsningsmiddelkompatibel og bør altid køres med mindst 1 % organisk opløsningsmiddel i den mobile fase
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Blandet tilstand |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med (applikation) | Omvendt fase og ionbytning |
| Maks. Tryk | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstørrelse | 8.5μ m |
| Stationær fase | Sulfonsyre |
| Emballagemateriale | Kugleformet, mikroporøs polymer |
| pH | 0 til 14 |
| Porestørrelse | 1200Å |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.