Få mere at vide
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11311723 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11311723 50 mm Hver
11301723 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311723 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 042153
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Når du har brug for at adskille anioniske og neutrale arter i en enkelt kørsel, skal du bruge denne opløsningsmiddelkompatible mixed-mode kolonne.
Når du skal adskille anioniske og neutrale arter i en enkelt kørsel, skal du bruge Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 kolonne. Med anionbytnings- og omvendtfaseegenskaber er denne polymerbaserede blandet-mode-søjle opløsningsmiddelkompatibel og stabil over hele pH-området på 1-14. Opløsningsmidler kan bruges til at påvirke selektiviteten såvel som til at fjerne kontaminanter for at forlænge kolonnens levetid. De OmniPac PAX-500 kolonne er ideel til analyse af en lang række forbindelser.
De OmniPac PAX-500-søjlen er ideel til analyse af alkoholer, alkanolaminer, antihistaminer, antiinflammatoriske midler, aromatiske syrer, uorganiske syrer, peptider, puriner og pyrimidiner, sulfonamider, sulfonerede anioniske overfladeaktive stoffer og vandopløselige vitaminer.
  • Makroporøs hydrofob kerne giver omvendt fase retention og er belagt med et anionbytter latex perlelag til anionbytter retention
  • Ionbytterkapacitet på ca. 40 μeq/søjle
  • 100 % opløsningsmiddelkompatibel og bør altid køres med mindst 1 % organisk opløsningsmiddel i den mobile fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Blandet tilstand
Til brug med (applikation) Omvendt fase og ionbytning
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 8.5μ m
Stationær fase Alkanol kvartær amin
Emballagemateriale Kugleformet, mikroporøs polymer
pH 0 til 14
Porestørrelse 1200Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
USP type L50
Længde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.