Få mere at vide
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11391713 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11391713 50 mm Hver
11381713 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391713 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 042151
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-02-2027
For at optimere adskillelser af hydrofobe og halogenerede anioner skal du bruge denne opløsningsmiddelkompatible anionbytterkolonne.
For at optimere adskillelse af hydrofobe og halogenerede anioner skal du bruge Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 kolonne. Denne polymerbaserede anionbyttersøjle er opløsningsmiddelkompatibel og stabil over hele pH-området på 1-14. Opløsningsmidler kan bruges til at påvirke selektiviteten, solubilisere ellers uopløselige prøver og til at fjerne kontaminanter for at forlænge kolonnens levetid. De OmniPac PAX-100-søjlen er særligt velegnet til analyse af større organiske syrer, herunder alkylbenzensulfonater, aromatiske syrer, barbiturater, polyphosphater, inositolphosphater, thiocyanat, thiosulfat og iod.
  • Sammensat af et opløsningsmiddelkompatibelt polymerbaseret mikroporøst substrat agglomereret med et latexperlelag, der bærer anionbytningsfunktionaliteten
  • Ionbytterkapacitet på ca. 40 μeq/søjle
  • 100 % opløsningsmiddelkompatibel og bør altid køres med mindst 1 % organisk opløsningsmiddel i den mobile fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Blandet tilstand
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med (applikation) Omvendt fase og ionbytning
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 8.5μ m
Stationær fase Alkanol kvartær amin
Emballagemateriale Kugleformet, mikroporøs polymer
pH 0 til 14
Porestørrelse 60Å
Mængde Hver
USP type L46
Længde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.