Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac ™SCX-10 ionbytterkolonner
Artikelnummer. 15530244
Skift visning
Inkluderer:
1 parti resin
3 masser af harpiks
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15530244 3 masser af harpiks Hver
15520244 1 parti resin Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15530244 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 088783
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Til højopløsningsadskillelse og analyse af monoklonale antistofvarianter
  • Uovertruffen højopløsningsseparationer
  • Enestående høj effektivitet
  • Højeste opløsning af monoklonale antistofvarianter
  • Uovertruffen spalte-til-kolonne og parti-til-parti reproducerbarhed
  • Hydrofobe interaktioner elimineret
  • Fremragende til stabilitetstestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Bio-LC
Inkluderer 3 masser af harpiks