Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 μ5 m Analytisk& Vagtsøjler
Artikelnummer. 15570244
Skift visning
Længde (metrisk):
35 mm
250 mm
Kolonnetype:
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kolonnetype Pakningsstørrelse
15570244 35 mm Beskyttelseskolonne Hver
15550244 250 mm Analytisk kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15570244 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 088788
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bestil Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 silica-baseret, højeffektiv, omvendt fase-søjle til adskillelse af ladede analytter ved hjælp af mobilfase-ionkromatografi (MPIC ) med undertrykt ledningsevnedetektion.
Få højtydende analyse af hydrofobe aminer og syrer ved hjælp af undertrykt ledningsevnedetektion ved hjælp af Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 silica-baserede, højeffektive, omvendt-fase kolonner. Denne søjle er designet til mobilfase ionkromatografi (MPIC ) applikationer, der bruger eluenter, der indeholder: trifluoreddikesyre (TFA), heptafluorsmørsyre (HFBA), hexansulfonsyre (HSA), octansulfonsyre (OSA), tetrapropylammoium (TPA) borat, tetrabutylammonium (TBA) borat og natriumborat. De Dionex IonPac NS2-søjlen er også velegnet til konventionel omvendt-fase væskekromatografi (LC) applikationer.
MPIC er en metode, hvor et ionparringsmiddel i eluenten øger tilbageholdelsen for ladede analytter på en hydrofob kolonne, og derefter fjernes af suppressoren for at give selektiv, følsom detektion af analytterne. Til analyse af kationer er heptafluorobutyrsyre et sådant stof, der er egnet til undertrykkelse.
Hovedkolonnens funktioner inkluderer:
  • Fremragende opløsning
  • God topform
  • Høj effektivitet
  • Robust pakket seng
Undvigende driftsretningslinjer
Anioner bruger typisk 5 –stk. 10mM natriumborat, 0,5 –stk. 5mM TPA eller TBA-borat pH 8 –9 fremstillet af borsyre og den tilsvarende hydroxid. Når man bruger gradient eluation med en Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Anion Selvregenererende Suppressor, anbefaler vi at opretholde konstant natrium/TBA-koncentration og variere det organiske opløsningsmiddel.
Kationer bruger typisk 0,5 –10 mM TFA, HFBA, HSA eller OSA. Når man bruger gradient eluation med en Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™ Cation Self-Regenereren Suppressor, anbefaler vi, at man opretholder en konstant syrekoncentration og varierer det organiske opløsningsmiddel.
Opløsningsmiddelets sammensætning er begrænset baseret på opløsningsmiddelkompatibiliteten af suppressoren. Skyl alle opløsningsmidler ud af suppressoren med DI-vand, før du slukker systemet. Se suppressormanualer for detaljerede instruktioner og grænser for opløsningsmiddelkompatibilitet.
Suppressorens driftsretningslinjer
  • 4 mm Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ Anion Elektrolytisk Regenererede Suppressorer, Suppressorer, ASRS Thermo Scientific™ CERS™ Dionex™ Dionex Kation Elektrolytisk Regenererede Suppressorer og Dionex CSRS Suppressorer er kompatible med ≤40% acetonitril og kræver drift i ekstern vandtilstand.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anionundertrykkere MicroMembrane™ er kompatible med alle opløsningsmidler med 5 –50mN svovlsyre ved 2 –10 ml/min.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ Kationsuppressorer MicroMembrane™ er kompatible med alle opløsningsmiddelforhold med 20 –stk. 100mM tetrabutylammoniumhydroxid ved 2 –10 ml/min.
  • Se suppressormanualer for detaljerede instruktioner og grænser for opløsningsmiddelkompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Beskyttelseskolonne
Kolonnekemi Polærindlejret C18
Flowhastighed 0,5 til 1,0 (anbefalet)
Til brug med (applikation) Mobilfase ionkromatografi (MPIC) anvendelser
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
Stationær fase IonPac NS2
Emballagemateriale Sfærisk, høj renhed, porøs
pH 2.0 til 9.5
Porestørrelse 120 & Aring;
Opløsningsmidler Kompatibel med 0 til 100% vandige eluenter. Kompatibel med de fleste HPLC-opløsningsmidler, undtagen maksimalt THF 20%.
Overfladeareal 300 m²/g
Temperatur (metrisk) 20 °C til 35 °C
Længde (metrisk) 35 mm
Diameter (metrisk) 4 mm