Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 μ5 m Analytisk& Vagtsøjler
Artikelnummer. 15550244
Skift visning
Længde (metrisk):
35 mm
250 mm
Kolonnetype:
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kolonnetype Pakningsstørrelse
15550244 250 mm Analytisk kolonne Hver
15570244 35 mm Beskyttelseskolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15550244 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 088786
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Bestil Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 silica-baseret, højeffektiv, omvendt fase-søjle til adskillelse af ladede analytter ved hjælp af mobilfase-ionkromatografi (MPIC ) med undertrykt ledningsevnedetektion.
Få højtydende analyse af hydrofobe aminer og syrer ved hjælp af undertrykt ledningsevnedetektion ved hjælp af Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 silica-baserede, højeffektive, omvendt-fase kolonner. Denne søjle er designet til mobilfase ionkromatografi (MPIC ) applikationer, der bruger eluenter, der indeholder: trifluoreddikesyre (TFA), heptafluorsmørsyre (HFBA), hexansulfonsyre (HSA), octansulfonsyre (OSA), tetrapropylammoium (TPA) borat, tetrabutylammonium (TBA) borat og natriumborat. De Dionex IonPac NS2-søjlen er også velegnet til konventionel omvendt-fase væskekromatografi (LC) applikationer.
MPIC er en metode, hvor et ionparrende middel i eluenten øger retentionen for ladede analytter på en hydrofob søjle og derefter fjernes af suppressoren for at tilvejebringe selektiv, følsom påvisning af analytterne. Til analyse af kationer er heptafluorsmørsyre et sådant middel, der er modtageligt for undertrykkelse.
Hovedsøjlefunktioner inkluderer:
  • Fremragende opløsning
  • God topform
  • Høj effektivitet
  • Robust pakket seng
Eluent Operationelle retningslinjer
Anioner bruger typisk –5 10 mM natriumborat, 0,5 –5 mM TPA eller TBA-borat pH –8 9 fremstillet af borsyre og det tilsvarende hydroxid. Ved anvendelse af gradienteluering med en Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Anion Self-Regenerating Suppressor, vi anbefaler at opretholde en konstant natrium/TBA-koncentration og variere det organiske opløsningsmiddel.
Kationer bruger typisk 0,5 –10 mM TFA, HFBA, HSA eller OSA. Ved anvendelse af gradienteluering med en Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™ Kation Self-Regenerating Suppressor, vi anbefaler at opretholde konstant syrekoncentration og variere det organiske opløsningsmiddel.
Opløsningsmiddelsammensætning er begrænset baseret på opløsningsmiddelkompatibiliteten af suppressoren. Skyl alle opløsningsmidler ud af suppressoren med DI-vand, før du lukker systemet ned. Se suppressormanualer for detaljerede instruktioner og opløsningsmiddelkompatibilitetsgrænser.
Operationelle retningslinjer for suppressor
  • De 4 mm Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ Anion elektrolytisk regenererede suppressorer, Dionex ASRS undertrykkere, Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ Kation elektrolytisk regenererede suppressorer, og Dionex CSRS suppressorer er kompatible med≤ 40 % acetonitril og kræver drift i ekstern vandtilstand.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anion MicroMembrane™ Undertrykkere er kompatible med alle opløsningsmiddelforhold med –5 50mN svovlsyre ved 2 10–mL/min.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ Kation MicroMembrane™ Undertrykkere er kompatible med alle opløsningsmiddelforhold med –20 100 mM tetrabutylammoniumhydroxid ved 2 10 –mL/min.
  • Se suppressormanualer for detaljerede instruktioner og opløsningsmiddelkompatibilitetsgrænser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Analytisk kolonne
Kolonnekemi Polar-indlejret C18
Flowhastighed 0,5 til 1,0 (anbefalet)
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
Stationær fase IonPac NS2
Emballagemateriale Kugleformet, høj renhed, porøs
pH 2,0 til 9,5
Porestørrelse 120 &‌Aring;
Mængde Hver
Opløsningsmidler Kompatibel med 0 til 100 % vandige eluenter. Kompatibel med de fleste HPLC opløsningsmidler, undtagen THF 20% max.
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur (metrisk) 20 °C til 35 °C
Længde (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Grønne funktioner Ansvarligt pakket