Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 og NG1 IC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå højeffektive separationer af hydrofobe, ioniserbare forbindelser med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analytisk& Vagtsøjler. De foretrukne søjler til ion-par eller ion-undertrykkelse kromatografi, disse polymer-baserede, omvendt-fase søjler giver fremragende opløsning og topform. Pakning er en neutral, makroporøs ethylvinylbenzenpolymer med stort overfladeareal tværbundet med 55 % divinylbenzen, hvilket gør IonPac NS1-søjler, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler, syrer og baser, samtidig med at det tillader brug af eluent fra pH 0 til 14.
- Ideel til adskillelse af store molekyler, der bærer lokaliserede ladninger, såsom overfladeaktive stoffer
- Kan bruges til traditionelle polymere omvendt fase applikationer
- Brug sammen med ionparkromatografi til vanskelige adskillelser
- Fås i 5 og μ10 m partikelstørrelser
Bruge IonPac NS1-søjler til pålidelig adskillelse af forskellige forbindelser: Højmolekylære alifatiske carboxylsyrer; Alkyl og aromatiske sulfater og sulfonater; Kvaternære ammoniumioner; Vandopløselige vitaminer; Svovloxider; Metalcyanidkomplekser; Fenoler
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Vagt |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med (applikation) | Omvendt fase, ion-parring, ion-undertrykkelse |
| Maks. Tryk | 300 psi (20 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Produktlinje | ProPac |
| Stationær fase | Divinylbenzen |
| Type | Blandet tilstand |
| Format | Microbore |
| Emballagemateriale | Makroporøs ethylvinylbenzenpolymer |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.