Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 og NG1 IC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå højeffektive separationer af hydrofobe, ioniserbare forbindelser med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analytisk& Vagtsøjler. De foretrukne søjler til ion-par eller ion-undertrykkelse kromatografi, disse polymer-baserede, omvendt-fase søjler giver fremragende opløsning og topform. Pakning er en neutral, makroporøs ethylvinylbenzenpolymer med stort overfladeareal tværbundet med 55 % divinylbenzen, hvilket gør IonPac NS1-søjler, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler, syrer og baser, samtidig med at det tillader brug af eluent fra pH 0 til 14.
- Ideal for separation of large molecules that carry localized charges, such as surfactants
- Can be used for traditional polymeric reversed-phase applications
- Use with ion-pair chromatography for difficult separations
- Available in 5 and 10μm particle sizes
Use IonPac NS1 columns for reliable separations of various compounds: High molecular weight aliphatic, carboxylic acids; Alkyl and aromatic sulfates and sulfonates; Quaternary ammonium ions; Water-soluble vitamins; Sulfur oxides; Metal cyanide complexes; Phenols
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Mixed Mode |
| Flowhastighed | 1 mL/min |
| Til brug med (applikation) | Reversed Phase, Ion-Pairing, Ion-Suppression |
| Maks. Tryk | 1700 psi (117 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Stationær fase | Divinylbenzene |
| Emballagemateriale | Macroporous Ethylvinylbenzene Polymer |
| pH | 0 to 14 |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.