Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 og NG1 IC kolonner
Artikelnummer. 11391703 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
10 μm
Kolonnetype:
Analyser
Blandet tilstand
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonnetype Pakningsstørrelse
11391703 150 mm 4 mm 5 μm Analyser Hver
11391693 250 mm 4 mm 10 μm Analyser Hver
15520224 250 mm 2 mm 10 μm Blandet tilstand Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391703 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 039568
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Opnå højeffektive adskillelser af hydrofobe, ioniserbare forbindelser med disse polymer-baserede, omvendt-fase kolonner.
Opnå højeffektive separationer af hydrofobe, ioniserbare forbindelser med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analytisk& Vagtsøjler. De foretrukne søjler til ion-par eller ion-undertrykkelse kromatografi, disse polymer-baserede, omvendt-fase søjler giver fremragende opløsning og topform. Pakning er en neutral, makroporøs ethylvinylbenzenpolymer med stort overfladeareal tværbundet med 55 % divinylbenzen, hvilket gør IonPac NS1-søjler, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler, syrer og baser, samtidig med at det tillader brug af eluent fra pH 0 til 14.
Polymerbaserede søjler til effektive omvendte faseadskillelser
  • Ideel til adskillelse af store molekyler, der bærer lokaliserede ladninger, såsom overfladeaktive stoffer
  • Kan bruges til traditionelle polymere omvendt fase applikationer
  • Brug sammen med ionparkromatografi til vanskelige adskillelser
  • Fås i 5 og μ10 m partikelstørrelser
Brug af nøgleapplikationer
IonPac NS1-søjler til pålidelig adskillelse af forskellige forbindelser: Højmolekylære alifatiske carboxylsyrer; Alkyl og aromatiske sulfater og sulfonater; Kvaternære ammoniumioner; Vandopløselige vitaminer; Svovloxider; Metalcyanidkomplekser; Fenoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Analyser
Tværbinding 55%DVB
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med (applikation) Omvendt fase eller ionpar kromatografi
Hydrofobicitet Høj
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
Stationær fase Ethylvinylbenzen/Divinylbenzen
Type Blandet tilstand
Format Standard boring
Emballagemateriale Sfærisk, tværbundet, makroporøs polymer
pH 0 til 14
Opløsningsmidler 1 til 100 % HPLC-opløsningsmidler
Længde (metrisk) 150 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.