Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Fused Silica Tubing
Artikelnummer. p-4529055 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 μm
20μ m  ± 3 μm 
25 μm
30 μm
50μ m
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Længde (metrisk):
2,5 m
5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11322123
Brand: Thermo Scientific™ 160475
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing giver fremragende kemisk holdbarhed og inerthed.
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing giver fremragende kemisk holdbarhed og inerthed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
Materiale Sammensmeltet silica
Type Kapillærrør
Længde (metrisk) 5 m
Diameter (metrisk) Indvendig 20μ m  ± 3 μm 
Diameter (metrisk) Udvendig 280μ m  ± 10μ m
Produktlinje nanoLC