Beskrivelse
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing giver fremragende kemisk holdbarhed og inerthed.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC |
| Materiale | Sammensmeltet silica |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 μm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 280 μm |
| Produktlinje | nanoLC |