Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ Fused Silica Tubing
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 μm
20μ m ± 3 μm
25 μm
30 μm
50μ m
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Længde (metrisk):
2,5 m
5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing giver fremragende kemisk holdbarhed og inerthed.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC |
| Materiale | Fused Silica |
| Type | Capillary Tubing |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 μm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 375 μm |