Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-søjler
Artikelnummer. 11371843
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
22 mm
Partikelstørrelse:
4μ m
8μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11371843
Brand: Thermo Scientific™ 063423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyd stærk anionbytning til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske oligonukleotider med Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-søjler.
Nyd stærk anionbytning til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske oligonukleotider med Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-søjler.
  • Opnå n, n-1 opløsning for oligonukleotider
  • Resolver oligonukleotider med sekundære strukturer
  • Assay phosphorthioat renhed
  • Selektivitetskontrol med eluents pH, salt og opløsningsmiddel
  • Løs RNA med afvigende (2'– 5') links fra normalt SSRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Diameter (metrisk) 2 mm
Til brug med HPAE-PAD
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 8μ m
pH 2,5 til 12,5
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 85 °C
Stationær fase Kvartær ammonium
Produktlinje DNAPac
Emballagemateriale Ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Beskyttelseskolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.