Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-søjler
Beskrivelse
Nyd stærk anionbytning til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske oligonukleotider med Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-søjler.
- Opnå n, n-1 opløsning for oligonukleotider
- Resolver oligonukleotider med sekundære strukturer
- Assay phosphorthioat renhed
- Selektivitetskontrol med eluents pH, salt og opløsningsmiddel
- Løs RNA med afvigende (2'– 5') links fra normalt SSRNA
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 9 mm |
| Flowhastighed | 1,2 ml/min |
| Til brug med | UltiMate 3000 Titanium System |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 4000 psi (275 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 2 til 12,5, 100 % kompatibel med almindelige organiske opløsningsmidler, ioniske eluenter: chlorid, perklorat |
| Partikelstørrelse | 8μ m |
| pH | 2,5 til 12,5 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.