Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits
Artikelnummer. p-4528185 Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Polystyren
Inkluderer:
Caps og Split Septa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11371743
Brand: Thermo Scientific™ 055058
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits tilbydes i polystyren, glas eller polypropylen, med hætter og delte skillevægge.
Bruge Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits tilbydes i polystyren, glas eller polypropylen, med hætter og delte skillevægge.
Septa inkluderet er blå.
Tekniske data
Type Hætteglassæt
Inkluderer Caps og Split Septa
Materiale Polystyren
Til brug med (udstyr) AS-AP Autosampler
Volumen (metrisk) 10 mL
Mængde Hver 1
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.